Merck
B59004
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzotrifluoride
99%
Szinonimák:
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.01
Beilstein:
1449557
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
bp
151-152 °C (lit.)
sűrűség
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)