Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.552 (lit.)
bp
183.7 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?