Merck
722472
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Szinonimák:
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5BrF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
207.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.514
sűrűség
1.604 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.0 °F
Lobbanási pont (C)
87.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)