Merck
369608
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)styrene
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Szinonimák:
4-Vinylbenzotrifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.15
Beilstein:
1863548
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
tartalmaz
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
sűrűség
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)