Merck
206563
Sigma-Aldrich
3-Iodobenzotrifluoride
98%
Szinonimák:
3-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
272.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
82-82.5 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
1.887 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sonogashira coupling reaction between 3-iodobenzotrifluoride and phenylacetylene using a palladium system has been reported.
Alkalmazás
3-Iodobenzotrifluoride was used in the preparation of zinc 5,10,15,20-tetrakis(3-(trifluoromethyl)phenylethynyl)porphyrin.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ming-Cheng Kuo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (14)(14), 1433-1439 (2007-03-28)
Sonogashira coupling of zinc 5,10,15,20-tetraethynylporphyrin with various phenyl iodides under mild conditions afforded good yields of the corresponding zinc porphyrins. This method is applicable to a variety of aryl iodides including meso-substituted iodoporphyrin to form a conjugated star-shaped multiporphyrin. The
Rafael Luque et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(8), 1627-1632 (2009-04-04)
An efficient metal-free Sonogashira coupling protocol catalysed by DABCO is reported, where very good conversions and selectivities to the cross-coupling product were obtained under mild reaction conditions. The reported solvent-, phosphane- and metal-free protocol, that uses a cheap base as