Merck
290157
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Szinonimák:
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
(CF3)2C6H3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.00
Beilstein:
2123669
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
tartalmaz
3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
sűrűség
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene was used to prepare the tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ion which is a stabilizing counterion for highly electrophilic organic and organometallic cations.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organometallics, 11, 3920-3920 (1992)
Wilfried Posch et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 147(6), 2083-2097 (2021-04-15)
Excessive inflammation triggered by a hitherto undescribed mechanism is a hallmark of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections and is associated with enhanced pathogenicity and mortality. Complement hyperactivation promotes lung injury and was observed in patients suffering from
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5545-5545 (1992)
Sarah Davidson et al.
Cell reports, 31(7), 107628-107628 (2020-05-21)
Here, using single-cell RNA sequencing, we examine the stromal compartment in murine melanoma and draining lymph nodes (LNs) at points across tumor development, providing data at http://www.teichlab.org/data/. Naive lymphocytes from LNs undergo activation and clonal expansion within the tumor, before