Merck
B83606
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl bromide
97%
Szinonimák:
p-Xylyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.06
Beilstein:
507389
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
szennyeződések
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
bp
218-220 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Zhouyang Li et al.
Talanta, 174, 198-205 (2017-07-26)
This paper reports novel imidazole fluorescent poly(ionic liquid) nanoparticles (FPILNs) of poly(1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide (poly([MVI]Br) for selective and sensitive determination of pyrogallol. An imidazole ionic liquid of 1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide ([MVI]Br) was synthesized and used as the only monomer to obtain poly([MVI]Br)
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.