Fontos dokumentumok
P5833
Potassium carbonate
BioXtra, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0%
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Markovnikov addition reactions.
- Suzuki cross-coupling reactions.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1