Merck
370622
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3OC6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
bp
82-84 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Polymerizations of 4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide, via Friedel-Crafts polymerization using aluminum chloride as a catalyst has been reported.
Alkalmazás
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide may be used in the synthesis of bioreductive drug, (6S)-2-nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine (PA-824).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andrew M Thompson et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 637-645 (2008-12-23)
The nitroimidazooxazine S-1 (PA-824) is a new class of bioreductive drug for tuberculosis. A series of related bicyclic nitroheterocycles was synthesized, designed to have a wide range of one-electron reduction potentials E(1) (from -570 to -338 mV, compared with -534
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)