Fontos dokumentumok
367877
Potassium carbonate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Dipotassium carbonate
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
891 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- production of soaps and glasses
- drying agent for organic based compounds like ketones, alcohols, and amines
- buffering agent to produce wine
- ingredient in welding and other coatings
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)