Merck
143677
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)naphthalene
96%
Szinonimák:
β-(Bromomethyl)naphthalene, β-Naphthylmethyl bromide, (Naphthalen-2-yl)methyl bromide, 2-(Bromomethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl bromide, 2-Naphthylmethyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.09
Beilstein:
636546
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
bp
213 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H9Br/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(Bromomethyl)naphthalene (2-BMN) can be employed as a starting material in the synthesis of 2-(fluoromethyl)naphthalene , 2-naphthylmethyl azide , 2-naphthalenecarboxaldehyde , diselenide, bis(2-naphthalenylmethyl) , 1H-1,2,3-triazole, 4,4′-(1,4-phenylene)bis[1-(2-naphthalenylmethyl).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Probing the reactivity of o-phthalaldehydic acid/methyl ester: synthesis of N-isoindolinones and 3-arylaminophthalides
Mamidyala SK and Cooper MA
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(75), 8407-8409 (2013)
Silica-based magnetic manganese nanocatalyst-applications in the oxidation of organic halides and alcohols
Sharma RK, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(3), 1123-1130 (2016)
Dimeric and trimeric triazole based molecules as a new class of Hsp90 molecular chaperone inhibitors
Terracciano S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 65(9), 464-476 (2013)
A novel and efficient method for the synthesis of dibenzyl diselenides
Tian F and Lu S
J. Chem. Res. (M), 2004(9), 632-633 (2004)
Task-specific hexaethylene glycol bridged di-cationic ionic liquids as catalysts for nucleophilic fluorination using potassium fluoride
Jadhav VH, et al.
Chemical Engineering Journal, 308, 664-668 (2017)