Merck
1570450
USP
Propanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.11
Beilstein:
741855
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
2.59 (vs air)
gőznyomás
2.1 mmHg ( 20 °C)
API-család
propanolamine
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propanolamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cyclophosphamide
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)