Fontos dokumentumok
733679
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride
Szinonimák:
6-Mercaptohexylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
mp
125-130 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.