Merck
89171
Sigma-Aldrich
6-(Boc-amino)hexyl bromide
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
tert-Butyl N-(6-bromohexyl)carbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H22BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
törésmutató
n20/D 1.473
sűrűség
1.192 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
bromo
SMILES string
O=C(NCCCCCCBr)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12/h4-9H2,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXQXVXILNVTMNA-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Building block for preparing analogs of biologically active compounds
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D. Damour et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1667 -1667 (1996)
T.H. Keller, R. Haener
Helvetica Chimica Acta, 76, 884-884 (1993)
Zaheer Ahmad et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 27(1), 40-54 (2015-10-23)
Tumor microenvironment-responsive nano drug delivery vehicles are gaining mounting attention in the field of biomedical sciences. The hypoxic response of the tumorous cells due to very low partial pressure of oxygen (some time less than 2.5 mm of Hg) in