Merck
A42409
Sigma-Aldrich
2-Aminobiphenyl
≥96.5% purity, powder or crystals
Szinonimák:
2-Biphenylylamine, 2-Phenylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.22
Beilstein:
471874
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
2-Aminobiphenyl, ≥96.5% (GC)
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
Forma
powder or crystals
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
technika/technikák
titration: suitable
szennyeződések
<0.1% 4-aminobiphenyl
szín
brown
off-white to yellow
bp
299 °C (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
1.16 g/cm3 at 21 °C
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWBPWBPGNQWFSJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
2-Aminobiphenyl is a substrate for UGTs (UDP-glucuronosyltransferases), including UGT1A4, UGT2B13 and UGT2B16.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
307.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
153 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Y Yamazoe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(7), 549-552 (1984-07-01)
The involvement of four forms of cytochrome P-450 in the activation of the promutagens, 3-amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole (Trp-P-2), 2-amino-6-methyl-dipyrido[1,2-a:3',2'-d]imidazole (Glu-P-1), 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ), 2-aminofluorene and 4-aminobiphenyl has been investigated using a Salmonella test system. A high-spin form, P-448 II-a, catalysed the activation of
S Kimura et al.
Carcinogenesis, 20(9), 1825-1830 (1999-09-02)
4-Aminobiphenyl (4-ABP), a potent carcinogen in rodents (liver cancer) and human (bladder cancer), is found as an environmental contaminant and in tobacco smoke. Hemoglobin adducts and lung DNA adducts of 4-ABP are found in tobacco smokers. In vitro metabolism studies
Identification of the rabbit liver UDP-glucuronosyltransferase catalyzing the glucuronidation of 4-ethoxyphenylurea (dulcin).
Uesawa Y, et al.
Drug Metabolism and Disposition, 32, 1476-1481 (2004)
R Harzmann et al.
Urologia internationalis, 35(5), 340-350 (1980-01-01)
It takes 24 months to induce preinvasive carcinomas in the urinary bladder of dogs as reported in the literature. The transplantation of chemically induced carcinomas has never been successful. Therefore, it was looked for methods which enable a shortening of
Gerald Pratsch et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(37), 11555-11559 (2012-08-14)
Simply aqueous sodium hydroxide is sufficient to exclude ionic side reactions and to prepare 2-aminobiphenyls from aryl diazotates and anilines through a new variant of the Gomberg-Bachmann reaction (see scheme). The metal-free reaction under basic conditions allows to exploit the