Fontos dokumentumok
44172
Dodecylamine
puriss., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
64 mmHg ( 170 °C)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
solid
szennyeződések
≤0.5% water
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
oldhatóság
water: 3.5 g/L at 25 °C
sűrűség
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of novel surfactant copper(II) complexes.
- As a template for the preparation of hexagonal mesoporous silicate (HMS) materials containing Ti, Zr and Al ions.
- Synthesis of sponge mesoporous silica (SMS).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)