Fontos dokumentumok
8.00423
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol
for synthesis
Szinonimák:
3-Amino-1-propanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-864-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.149 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
385 °C
hatékonyság
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
2.5-10.6 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
kinematic viscosity
29.9 cSt(23 °C)
bp
187-190 °C
mp
11.5-12.4 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 100 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.986 - 0.988
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup