Fontos dokumentumok
A2898
4-Aminobiphenyl
≥98%
Szinonimák:
4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylamine, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, Biphenyl-4-ylamine, NSC 7660, Xenylamine
Teszt
≥98%
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Alkalmazás
- Induces DNA damage (carcinogen) in human bladder carcinoma cells and bladder tissue in mouse
- Synthetic amine ligand for enrichment, depletion and one-step purification of leech proteins
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.