Fontos dokumentumok
01887
3-Amino-1-propanol
analytical standard
Szinonimák:
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.59 (vs air)
gőznyomás
2.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.4598 (lit.)
n20/D 1.461
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?