Merck
A76400
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol
99%
Szinonimák:
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.11
Beilstein:
741855
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
gőzsűrűség
2.59 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
3-Amino-1-propanol is a linear primary alkanolamine.
Alkalmazás
3-Amino-1-propanol is often used as a molecular linker. Generally, it can be used:
  • In the preparation of polyurethanes and poly(propyl ether imine) dendrimers.
  • As a key starting material in the total synthesis of (−)-ephedradine A (orantine), (−)-and (+)-tedanalactam.
  • As a precursor to synthesize a variety of medicinally important compounds by selective O- or N-arylation and amidation of 3-amino-1-propanol.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
5 `-Tethered stilbene derivatives as fidelity-and affinity-enhancing modulators of DNA duplex stability.
Dogan Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(15), 4762-4763 (2004)
Stereocontrolled total synthesis of (?)-ephedradine A (orantine).
Kurosawa W Kan T and Fukuyama T
Journal of the American Chemical Society, 125(27), 8112-8113 (2003)
Total Synthesis of (?)-and (+)-tedanalactam.
Majik M S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(16), 6378-6381 (2009)
N-heterocyclic carbene-catalyzed amidation of unactivated esters with amino alcohols.
Movassaghi M and Schmidt M A
Organic Letters, 7(12), 2453-2456 (2005)
N-versus O-arylation of aminoalcohols: Orthogonal selectivity in copper-based catalysts.
Shafir A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3490-3491 (2007)