934666
Hard carbon
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
Hard carbon anode, Sodium-ion anode
About This Item
Javasolt termékek
material
copper substrate (current collector)
Minőségi szint
grade
battery grade
leírás
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Teszt
≥98% (active material characteristic)
összetétel
Active material loading 10.21 mg/cm2 ± 5%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
lapméret
10 μm , copper current collector
45 μm , excluding current collector
5 in. × 10 in.
méret
5 in. × 10 in.
átlagos részecskeméret
5 μm (active material characteristic)
kapacitás
2.4 mAh/cm2±5 % (Areal)
290 mAh/g±5 % (Experimental Lithiation)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)