Fontos dokumentumok
765198
Lithium manganese nickel oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
LMNO, Lithium nickel manganate
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
leírás
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
Teszt
≥98%
form
solid
összetétel
loading, ≥80%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
≥80% loading
méret
5 in. × 10 in.
vastagság
25-50 μm
részecskeméret
4-7 μm (typical)
kapacitás
115 mAh/g(minimum)
125 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Mn]=O.[O-][Ni]=O.O=[Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/2Li.3Mn.Ni.8O/q2*+1;;;;;;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTWFBJKNXFUJHM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
The LMNO casted electrode sheets can be cut into appropriate size and is ready to be used in lithium ion batteries.
Egyéb megjegyzések
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 5.0 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 5 C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 3.5 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 5 C
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.