Fontos dokumentumok
765163
Lithium nickel manganese cobalt oxide
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
NMC
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Nominal Voltage: 3.5 V, Li/Li+
összetétel
loading, ≥80%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
≥80% loading
méret
5 in. × 10 in.
vastagság
16 μm
részecskeméret
8-12 μm (typical)
kapacitás
150 mAh/g(minimum)
mp
>1000 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Operating Conditions:
- Recommended maximum charge voltage: 4.4 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 1C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 2.7 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 1 C
- Recommended charge method: constant current - constant voltage
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.