Fontos dokumentumok
282863
Graphite
powder, <20 μm, synthetic
Szinonimák:
carbon allotrope
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 12.011 g/mol
összetétel
C
részecskeméret
<20 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
sűrűség
2.26 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis of single sheet graphene nanoflakes
- in the preparation of graphite based magnetorheological elastomers
- free standing film like cantilever sensor in piezoelectric device
- to study its use as a catalyst for wet peroxide oxidation.
Oxidation of carbon dust was studied.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.