934690
Graphite
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
Carbon anode, Graphite anode
About This Item
Javasolt termékek
material
copper substrate (current collector)
Minőségi szint
grade
battery grade
leírás
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Teszt
≥98% (active material characteristic)
összetétel
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
méret
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
részecskeméret
15-20 μm (active material characteristic)
kapacitás
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)