Fontos dokumentumok
765155
Lithium titanate
spinel, electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Szinonimák:
LTO, Lithium titanate spinel oxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
leírás
Nominal Voltage: 1.5 V, Li/Li+
Teszt
≥98%
Forma
sheet
összetétel
loading, ≥80%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
≥80% loading
méret
5 in. × 10 in.
vastagság
25-50 μm
részecskeméret
1.5-3 μm (typical)
kapacitás
150 mAh/g(minimum)
160 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Ti](=O)O[Ti](O[Ti]([O-])=O)(O[Ti]([O-])=O)O[Ti]([O-])=O
InChI
1S/4Li.12O.5Ti/q4*+1;;;;;;;;;4*-1;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNQVSKURWGZJMY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Operating Condiditons:
- Recommended maximum charge voltage: 3.0 V vs Li/Li+
- Recommended maximum charge current: 5 C
- Recommended cut-off voltage for discharge: 1.0 V vs Li/Li+
- Recommended maximum discharge current: 10 C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.