Fontos dokumentumok
907154
Sigma-Aldrich
Graphite anode powder
Szinonimák:
EL-I-C6
About This Item
Lineáris képlet:
C
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
leírás
Advanced natural graphite
BET surface area: 3.16 m2/g or 1.52 m2/g
Calendar density: > 1.5 g/cm3
Spherical particles
Tap density: >1.0 g/cm3
form
powder
részecskeméret
15-30 μm
kation nyomok
C: >99.95% (LOI)
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This graphite product gives identical performance compared to commercial anode powder (@ C/2)
Electrochemistry performance:
  • Reversible capacity: 355 mAh/g
  • Irreversible capacity: 23 mAh/g
  • First cycle efficiency: 93.7%.
High Precision Coulometry (HPC)
  • Standard 2.2 Ah 18650 Cells
  • Coulombic efficiency > 0.998 at 40 Celsius
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)