Fontos dokumentumok
182702
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~534,000 by GPC, powder
Szinonimák:
PVDF
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
15 mmHg ( 32 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
average Mw ~534,000 by GPC
törésmutató
n20/D 1.42
átmeneti hőmérséklet
Tg −38 °C
Tm 171 °C
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)