Merck
762229
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G3
98%
Szinonimák:
tBuXPhos-Pd-G3, [(2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)] palladium(II) methanesulfonate
Méret kiválasztása
250 MG
23 700,00 Ft
1 G
67 810,00 Ft
5 G
252 100,00 Ft
23 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
23 700,00 Ft
1 G
67 810,00 Ft
5 G
252 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H58NO3PPdS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
794.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
23 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
130-140 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CS(=O)(=O)O[Pd]c1ccccc1-c2ccccc2N.CC(C)c3cc(C(C)C)c(c(c3)C(C)C)-c4ccccc4P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-21H,1-12H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQQOHCLJPLSJGX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
tBuXPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. tBuXPhos Pd G3 is an excellent reagent for Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Alkalmazás
tBuXPhos Pd G3 may be used to synthesize 4-cyano-7-azaindole from 4-chloro-7-azaindole by cyanation reaction. It may also be used for the α-arylation reaction of acetate esters at room temperature.[1]
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (931055)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2-Aminobiphenyl Palladacycles: The ?Most Powerful? Precatalysts in C-C and C-Heteroatom Cross-Couplings.
Bruneau A, et al.
ACS Catalysis, 5(2), 1386-1396 (2015)
Cikkek
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.
Related Content
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.