Fontos dokumentumok
481084
rac-BINAP
97%
Szinonimák:
(±)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene, 2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene, (±)-BINAP, [1,1′-Binaphthalene]-2,2′-diylbis[diphenylphosphine]
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Acylations
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
mp
283-286 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)