Merck
925489
Sigma-Aldrich
IPr#−PEPPSI
Szinonimák:
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C98H76Cl3N3Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1508.45
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.