Merck
660361
Sigma-Aldrich
CX21
Umicore, 98%
Szinonimák:
Allyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]chloropalladium(II), (NHC)Pd(allyl)Cl, Allylchloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]palladium(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H41N2ClPd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
571.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
[CH2][CH][CH2].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Pd]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-21H,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVIDBHQABBIAAW-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Allyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]chloropalladium(II) is an air-stable, well-defined palladium N-heterocyclic carbene complex, which can efficiently catalyze α-arylation of ketones.
Alkalmazás
Catalyst for the arylation of ketones, Suzuki coupling reaction, Buchwald-Hartwig amination reaction, dehalogenation of aryl chlorides, and oxidation of secondary alcohols.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Well-defined, air-stable (NHC) Pd (Allyl) Cl (NHC= N-heterocyclic carbene) catalysts for the arylation of ketones.
Viciu MS, et al.
Organic Letters, 4(23), 4053-4056 (2002)
Cikkek
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.