Fontos dokumentumok
656623
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
97%
Szinonimák:
N,N′-(2,6-Diisopropylphenyl)dihydroimidazolium chloride
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
mp
289-293 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions