Merck
923532
Sigma-Aldrich
IPr*-PEPPSI
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C74H61Cl2N3Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1169.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Alkalmazás
IPr*-PEPPSI is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sébastien G Guillet et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(44), 5953-5956 (2020-04-30)
The reaction mechanism leading to the formation of cross-coupling palladium pre-catalysts of the PEPPSI family was investigated. Two intermediates were isolated and proved to be both suitable synthons to the pre-catalysts, with one permitting the design of a novel and
Cikkek
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.