Fontos dokumentumok
379212
Hexamethyldisilazane
ReagentPlus®, 99.9%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, HMDS
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to fabricate multilayer quantum dot light-emitting diodes.
- To modify dielectric surfaces of organic thin film transistors.
- To fabricate superhydrophobic coatings on epoxy resins.
- For the silylation of alcohols and phenols.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
52.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.