Fontos dokumentumok
90548
Tetrathiafulvalene 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane salt
≥97.0% (CHNS)
Szinonimák:
7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane Tetrathiafulvalene salt, TCNQ-TTF, TTF-TCNQ
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (CHNS)
form
solid
mp
~230 °C (dec.)
SMILES string
S1C=CS\C1=C2/SC=CS2.N#C\C(C#N)=C3\C=CC(\C=C3)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12H4N4.C6H4S4/c13-5-11(6-14)9-1-2-10(4-3-9)12(7-15)8-16;1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H;1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIXMVDHMELKBDX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?