Merck
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Szinonimák:
IPent-HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H53ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
537.26
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
362-364 °C
Alkalmazás
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)