Fontos dokumentumok
512079
Pentafluorophenyl isocyanate
97%
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.449 (lit.)
bp
52 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?