Merck
918008
Sigma-Aldrich
GPhos
greener alternative
≥95%
Szinonimák:
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C35H53O2P
Molekulatömeg:
536.77
UNSPSC kód:
12352128
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 16
new score: 13
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
230-233 °C
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Designing Safer Chemicals”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Alkalmazás
GPhos is a dialkylbiaryl monophosphine ligand developed by the Buchwald group for aryl amination reactions. The GPhos Pd oxidative addition complex (OAC) enables room temperature C-N couplings with complex substrates at higher efficiency than previously developed ligands.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)