Merck
804274
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G4
95%
Szinonimák:
(SP-4-3)-[Dicyclohexyl[2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H64NO3PPdS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
860.47
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
Jellemzők
generation 4
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
150 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2
InChI
1S/C33H49P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LJYHQNMVCGMPIU-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.