Fontos dokumentumok
901742
Dimethyl[(1-pyrrolidinyl)phenyl]-amine nickel(II) chloride
≥95%
Szinonimák:
(PyrNMeNN)Ni-Cl, (SP-4-4)-Chloro[N1,N1-dimethyl-N2-[2-(1-pyrrolidinyl-κN)phenyl]-1,2-benzenediaminato-κN1,κN2]nickel, Second-generation Nickamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES string
CN(C)C1=C(C=CC=C1)NC2=CC=CC=C2N3CCCC3.[Ni].Cl
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.