Merck
331708
Sigma-Aldrich
Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
99%
Szinonimák:
NiBr2(PPh3)2, bis(triphenylphosphine)nickel(II) bromide
About This Item
Lineáris képlet:
[(C6H5)3P]2NiBr2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
743.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
219-223 °C (lit.)
SMILES string
Br[Ni]Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2BrH.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEKXARSPUFVXIX-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalysts for the cross-coupling reactions, C-X bond reduction, homocoupling of Csp2 halides, displacement of aryl halides, and oligomerization of dienes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ho, K. M.; Lam, C. H.; Luh, T.-Y.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4474-4474 (1989)
Kalinin, V. N.
Synthesis, 413-413 (1992)
Takagi, K.; Sakakibara, Y.
Chemistry Letters (Jpn), 1957-1957 (1989)
Iyoda, M.; Kuwatani, Y.; Oda, M.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3761-3761 (1989)
Cikkek
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.