Fontos dokumentumok
906808
Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
contains ionic surfactant
Szinonimák:
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, TPO
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or solid
szín
white to off-white
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
Alkalmazás
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
Related Content
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
A szövettechnológia a test mikrokörnyezetének szimulálásával szövetkultúrákat állít elő állványokból, élő sejtekből és biológiailag aktív molekulákból a sérült szövetek helyreállítása vagy pótlása érdekében.