Merck
731099
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
contains ≤1,000 ppm MEHQ as stabilizer, 98% (HPLC)
Szinonimák:
APMA
Méret kiválasztása
1 G
29 700,00 Ft
5 G
99 100,00 Ft
29 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
29 700,00 Ft
5 G
99 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14N2O · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
29 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
98% (HPLC)
Forma
powder
tartalmaz
≤1,000 ppm MEHQ as stabilizer
mp
123-128 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(=C)C(=O)NCCCN
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(2)7(10)9-5-3-4-8;/h1,3-5,8H2,2H3,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHIRWEVPYCTARV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride (APMA) is an aminoalkyl methacrylamide which can be synthesized by adding 1,3-diaminopropane to 1,3-diaminopropane dihydrogen chloride solution and further mixing the solution with methacrylic anhydride and hydroquinone. It has a primary amine that provides attractive features such as pH-responsiveness, affinity for anionic drugs and conjugation for variety of chemical structures.[1][2]
Alkalmazás
APMA can be used in the preparation of copolymers and cross-linked miscellas for gene delivery, drug delivery and diagnostics applications.[3][4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gaurasundar M Conley et al.
Nature communications, 10(1), 2436-2436 (2019-06-06)
Thermosensitive microgels are widely studied hybrid systems combining properties of polymers and colloidal particles in a unique way. Due to their complex morphology, their interactions and packing, and consequentially the viscoelasticity of suspensions made from microgels, are still not fully
Efficient RAFT polymerization of N-(3-aminopropyl) methacrylamide hydrochloride using unprotected ?clickable? chain transfer agents
Mendoncca PV, et al.
Reactive and Functional Polymers, 81(2), 1-7 (2014)
Facile synthesis of controlled-structure primary amine-based methacrylamide polymers via the reversible addition-fragmentation chain transfer process
Deng Z, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46(15), 4984-4996 (2008)
Polymer mediated peptide immobilization onto amino-containing N-isopropylacrylamide-styrene core-shell particles
Rossi S, et al.
Colloid and Polymer Science, 282(3), 215-222 (2004)
Preparation and characterization of narrow compositional distribution polyampholytes as potential biomaterials: Copolymers of N-(3-aminopropyl) methacrylamide hydrochloride (APM) and methacrylic acid (MAA)
Dubey A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53(2), 353-365 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?