Fontos dokumentumok
271020
1,3-Dioxolane
anhydrous, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99.8%
Szinonimák:
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.6 (vs air)
gőznyomás
70 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
525 °F
tartalmaz
~75 ppm BHT as inhibitor
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the extraction of biodegradable poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) from biomass.
- To produce stable dispersions of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) for the synthesis of modified glassy carbon electrodes.
- To synthesize copolymers (polyoxymethylene) by cationic copolymerization of 1,3,5-trioxane in the presence of maghnite-H+ as a catalyst.
It is also used as a reactant to prepare quasi-solid-state poly(1,3-dioxolane) electrolyte by Sc(OTf)3 catalyzed ring-opening polymerization reactions.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?