Fontos dokumentumok
900889
Lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinate
≥95%
Szinonimák:
LAP
Teszt
≥95%
Forma
crystalline powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(P(C2=CC=CC=C2)(O[Li])=O)=O)C(C)=CC(C)=C1
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Superior water solubility
- Biocompatible
- Sensitiveto visible light
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
Related Content
A szövettechnológia a test mikrokörnyezetének szimulálásával szövetkultúrákat állít elő állványokból, élő sejtekből és biológiailag aktív molekulákból a sérült szövetek helyreállítása vagy pótlása érdekében.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.