Fontos dokumentumok
437441
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 575, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 400-600 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
Polyethylene glycol, PEG diacrylate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol) diacrylate, average Mn 575
form
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 575
tartalmaz
400-600 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.467
viszkozitás
57 cP(25 °C)(lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F
Lobbanási pont (C)
104 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Scientists at Sigma-Aldrich® routinely determine number-average molecular weight (Mn) by 1H NMR end-group analysis for polymers having Mn values under 3,000.
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.