Fontos dokumentumok
405639
2-Methyl-4′-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
98%
Szinonimák:
α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-1-propanone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one
Teszt
98%
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>329.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 165 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?