Merck
406368
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one
98%
Szinonimák:
2,4-Diethylthioxanthone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.37
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Photoinitiator
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yinfeng He et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1645-1657 (2016-05-15)
A new type of photocrosslinkable polycaprolactone (PCL) based ink that is suitable for three-dimensional (3D) inkjet printing has been developed. Photocrosslinkable Polycaprolactone dimethylacrylate (PCLDMA) was synthesized and mixed with poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) to prepare an ink with a suitable