Merck
906816
Sigma-Aldrich
Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
contains nonionic surfactant
Szinonimák:
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, TPO
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.23
Forma
powder or solid
szín
white to off-white
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
Alkalmazás
The water-dispersible photoinitiator nanoparticle contains 5% (w/w) of the type I photoinitiator diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO). TPO is highly efficient but water-insoluble. This water-soluble TPO based photoinitiator enables rapid 3D printing of structures prepared in aqueous solutions while bringing environmental advantages by using low-energy curing systems and avoiding the need for solvents.
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
3D printing of responsive hydrogels for drug-delivery systems
Magdassi, S. et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences , 1(4), 219-229 (2017)
Amol A Pawar et al.
Science advances, 2(4), e1501381-e1501381 (2016-04-07)
In the absence of water-soluble photoinitiators with high absorbance in the ultraviolet (UV)-visible range, rapid three-dimensional (3D) printing of hydrogels for tissue engineering is challenging. A new approach enabling rapid 3D printing of hydrogels in aqueous solutions is presented on
Cikkek
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
Related Content
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
A szövettechnológia a test mikrokörnyezetének szimulálásával szövetkultúrákat állít elő állványokból, élő sejtekből és biológiailag aktív molekulákból a sérült szövetek helyreállítása vagy pótlása érdekében.